472190
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. ebollizione
53 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densità
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
isocyanate
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1N=C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?