512079
Pentafluorophenyl isocyanate
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
52 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(N=C=O)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5NO/c8-2-3(9)5(11)7(13-1-14)6(12)4(2)10
QXLDBWRLZDBVGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- pentafluorophenyl end-capped poly(ethylene glycol) (PF-PEG-PF)
- 9-O-(pentafluorophenylcarbamoyl)quinine
- 9-O-(tert-butyldimethylsilyl)-10-(pentafluorophenylcarbamoyloxy)-6′-methoxy-11-norcinchonan-9-ol
- substituted 2,6-ethynylpyridine bisphenylurea scaffolds
- novel O-xylyl bridged hexaurea receptor for atmospheric CO2 uptake
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?