709093
C60 Pyrrolidine tris-acid ethyl ester
97% (HPLC)
Saggio
97% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
240-245 °C
Solubilità
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
Stringa SMILE
CCOC(=O)CN1C(C(=O)OCC)C23c4c5c6c7c8c9c(c%10c%11c2c%12c%13c4c%14c%15c5c%16c7c%17c8c%18c%19c9c%10c%20c%21c%11c%12c%22c%23c%13c%14c%24c%25c%15c%16c%26c%17c%27c%18c%28c%19c%20c%29c%21c%22c%30c%23c%24c%31c%25c%26c%27c%32c%28c%29c%30c%31%32)C36C1C(=O)OCC
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Optoelectronic Devices Based on Diketopyrrolopyrrole (DPP)-containing Conjugated Small Molecules
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
709093-250MG | 4061833500590 |