Documenti fondamentali
708984
Sigma-Aldrich
Ammelide-13C3
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dione-13C3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3H4N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
320-330 °C (Sublimes)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
N[13C]1=N[13C](=O)N[13C](=O)N1
InChI
1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
YSKUZVBSHIWEFK-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)