Key Documents
707538
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylenediamine
97%
Sinonimo/i:
(1S,2S)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2-ethanediamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18F6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
113-115 °C (lit.)
114-118 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
CN[C@H]([C@@H](NC)c1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H18F6N2/c1-25-15(11-5-3-7-13(9-11)17(19,20)21)16(26-2)12-6-4-8-14(10-12)18(22,23)24/h3-10,15-16,25-26H,1-2H3/t15-,16-/m0/s1
SBGOGHODWUZHIY-HOTGVXAUSA-N
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)