Documenti fondamentali
684104
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine
95%
Sinonimo/i:
(1S,2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-1,2-ethanediamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H28N2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −129°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
>300 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cc1cc(C)c([C@H](N)[C@@H](N)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C20H28N2.2ClH/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(21)20(22)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6;;/h7-10,19-20H,21-22H2,1-6H3;2*1H/t19-,20-;;/m0../s1
HSFKFAWYBTVLDG-TULUPMBKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)