705748
4-Hydroxy-TEMPO-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N-oxyl, TEMPOL-15N
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
69-71 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i10+1
UZFMOKQJFYMBGY-DETAZLGJSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,spleen
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)