Key Documents
704164
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-methionine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
L-Methionine-1-13C, N-acetyl derivative
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C613CH13NO3S
Peso molecolare:
192.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
103-106 °C
applicazioni
peptide synthesis
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSCC[C@H](NC(C)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i7+1
XUYPXLNMDZIRQH-MHLRSXGLSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) allows real time magnetic resonance spectroscopy.