Key Documents
703524
Sigma-Aldrich
Lithium tert-amoxide solution
40 % (w/w) in heptanes
Sinonimo/i:
Lithium 2-methyl-2-butoxide, Lithium tert-amylate, Lithium tert-pentoxide, Lithium tert-pentyloxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11LiO
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Concentrazione
40 % (w/w) in heptanes
~3.1 M in heptane
Densità
0.73 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Li/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
QPDJILZPDAMLFH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
15.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-9.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3