Documenti fondamentali
703443
Sigma-Aldrich
Taurine-1,1,2,2-d4
99 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2-Aminoethanesulfonic acid-d4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2D4H3NO3S
Peso molecolare:
129.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
NC([2H])([2H])C([2H])([2H])S(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)/i1D2,2D2
XOAAWQZATWQOTB-LNLMKGTHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)