Documenti fondamentali
8.08616
Sigma-Aldrich
Taurine
for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Taurine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H7NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-483-8
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
Taurine, for synthesis
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
305 °C (decomposition)
Solubilità
79 g/L
Densità
1.72 g/cm3 at 20.1 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H3]
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2