Documenti fondamentali
700894
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzylsulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6ClFO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
60-61 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
225.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
107.2 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)