Key Documents
714437
Sigma-Aldrich
3′-Amino-4′-bromoacetophenone
97%
Sinonimo/i:
1-(3-Amino-4-bromophenyl)ethanone, 5-Acetyl-2-bromoaniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
114-118 °C
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(Br)c(N)c1
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3
HYRBHUHCBGRDHI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)