Documenti fondamentali
699330
Sigma-Aldrich
7-Azaindole-(pyridine-15N)
98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinonimo/i:
1H-Pyrrolo(2,3-b)pyridine-15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H615NN
Peso molecolare:
119.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Stato
powder
Punto di fusione
105-107 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
c1c[15n]c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9)/i8+1
MVXVYAKCVDQRLW-VJJZLTLGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)