Documenti fondamentali
696463
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-6-azaindole
96%
Sinonimo/i:
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
powder
Punto di fusione
122-127 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc2cc[nH]c2cn1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-8-4-6-2-3-9-7(6)5-10-8/h2-5,9H,1H3
CCNJNELOBGXDFD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of indole sulfonamides as HIV entry inhibitors
Reactant for synthesis of melatoninergic ligands including azaindole moiety
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)