Documenti fondamentali
692549
Sigma-Aldrich
5-Bromo-7-azaindole
97%
Sinonimo/i:
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
176-180 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1cnc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-5-1-2-9-7(5)10-4-6/h1-4H,(H,9,10)
LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)