Key Documents
699411
Sigma-Aldrich
7-Azaindole-1-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinonimo/i:
1H-Pyrrolo-1-15N(2,3-b)pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H615NN
Peso molecolare:
119.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
105-107 °C (lit.) (lit.)
105-107 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
c1cnc2[15nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9)/i9+1
MVXVYAKCVDQRLW-QBZHADDCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Altre note
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)