Documenti fondamentali
695173
Sigma-Aldrich
Dichloro(2-pyridinecarboxylato)gold
Sinonimo/i:
(SP-4-3)-Dichloro(2-pyridinecarboxylato-κN1,κO2)gold
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4NAuCl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
175-176 °C
Stringa SMILE
Cl[Au]1(Cl)OC(=O)C2=[N]1C=CC=C2
InChI
1S/C6H5NO2.Au.2ClH/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;;;/h1-4H,(H,8,9);;2*1H/q;+3;;/p-3
PKAWSKSRAJXTIH-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.
Contenuto correlato
Cycloisomerization of 1,4-, 1,5-,1,6-, and 1,7-Enynes