697575
(Acetonitrile)[(2-biphenyl)di-tert-butylphosphine]gold(I) hexafluoroantimonate
Sinonimo/i:
JohnPhos Au(MeCN)SbF6
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
198-203 °C (D)
Stringa SMILE
[Au+].CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)(C)P(c1ccccc1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H27P.C2H3N.Au.6FH.Sb/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16;1-2-3;;;;;;;;/h7-15H,1-6H3;1H3;;6*1H;/q;;+1;;;;;;;+5/p-6
ADQOZROJMVWPRI-UHFFFAOYSA-H
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
697575-1G | 4061832793610 |
697575-250MG | 4061832793627 |