Documenti fondamentali
69493
Sigma-Aldrich
Methyl triphenylmethyl ether
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Methyl trityl ether, Trityl methyl ether
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.36
Beilstein:
1914067
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
crystals
Punto di fusione
81-83 °C
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Stringa SMILE
COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18O/c1-21-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19/h2-16H,1H3
IRMNIXXVOOMKKP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Triphenylmethanol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1695343
Triphenylmethanol
1-Iodobutane 99%, contains copper as stabilizer
Sigma-Aldrich
167304
1-Iodobutane
2-Naphthol 99%
Sigma-Aldrich
185507
2-Naphthol