69230
1-Methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate
≥95.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0%
Stato
liquid
Impurezze
≤1.0% water
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.F6P/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;1-7(2,3,4,5)6/h10-12H,3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
One of the most popular lipase for synthetic use is the Candida antarctica lipase (CALB). CALB catalyzes the enantioselective acylation of 1-phenylethylamine with 4-pentenoic acid