57457
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
[BMIM][HSO4]
Saggio
≥95% (HPLC)
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤1.0% water
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1%
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.H2O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
KXCVJPJCRAEILX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
543.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
284 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Under the trade name BASIONICS™, BASF offers a portfolio of Ionic Liquids—mainly based on imidazolium cations. The BASIONICS™ portfolio opens up a broad range of basic properties of Ionic Liquids and is classified into standard, acidic, basic, liquid at RT and low viscosity products and opens up a wide range of possible applications.