30881
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate
≥95%
Sinonimo/i:
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium methanesulfonate
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.5% water
Punto di fusione
75-80 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤2%
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
CS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O3S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
PUHVBRXUKOGSBC-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
- To prepare a deep eutectic solvent applicable in the ammonia sorption.
- As a solvent in the high-pressure CO2 removal process.
- To prepare ionic liquid/phosphomolybdate based hybrids as catalysts applicable in the glucose epimerization.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
246.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
119 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Under the trade name BASIONICS™, BASF offers a portfolio of Ionic Liquids—mainly based on imidazolium cations. The BASIONICS™ portfolio opens up a broad range of basic properties of Ionic Liquids and is classified into standard, acidic, basic, liquid at RT and low viscosity products and opens up a wide range of possible applications.