Documenti fondamentali
689238
Sigma-Aldrich
3′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
≥97%
Sinonimo/i:
3′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4BrF3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.02
Beilstein:
2329910
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
≥97%
≥97.0% (GC)
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.504
Densità
1.637 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
ketone
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
JOKNUXPHMQZTQB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)