Documenti fondamentali
403229
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
≥98%
Sinonimo/i:
4-Bromo-α,α,α-trifluoroacetophenone
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4COCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.02
Beilstein:
1956460
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
P. ebollizione
95 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
26-30 °C (lit.)
Densità
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
ketone
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone may be used in the preparation of carbonyl-bridged bithiazole derivatives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Air-Stable n-Type Organic Field-Effect Transistors Based on Carbonyl-Bridged Bithiazole Derivatives.
Ie Y, et al.
Advances in Functional Materials, 20(6), 907-913 (2010)