Documenti fondamentali
68522
Sigma-Aldrich
trans-4-Methyl-2-pentene
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1719115
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.392
Densità
0.686 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C=C\C(C)C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4-6H,1-3H3/b5-4+
LGAQJENWWYGFSN-SNAWJCMRSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2