68450
2-Methyl-1-pentene
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
325 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
572 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.392
P. ebollizione
62 °C (lit.)
Punto di fusione
−136 °C (lit.)
Densità
0.682 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCC(C)=C
InChI
1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
WWUVJRULCWHUSA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?