Key Documents
68490
Sigma-Aldrich
trans-3-Methyl-2-pentene
≥98.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.16
Beilstein:
1718856
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.405
P. eboll.
70-72 °C
Densità
0.696 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC\C(C)=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
BEQGRRJLJLVQAQ-GQCTYLIASA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
cis-2-Pentene 98%
Sigma-Aldrich
143766
cis-2-Pentene
cis-2-Hexene 95%
Sigma-Aldrich
538493
cis-2-Hexene
cis-3-Hexene ≥95.0%
Sigma-Aldrich
52985
cis-3-Hexene
Protocolli
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal