Key Documents
683663
Sigma-Aldrich
2-Aminoisobutyric acid-15N, α-N-Fmoc
99 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
2-Aminoisobutyric acid-15N, α-N-Fmoc
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H1915NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
PM
326.35 by atom % calculation
tecniche
bio NMR: suitable
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-19(2,17(21)22)20-18(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H,21,22)/i20+1
HOZZVEPRYYCBTO-UUZXFVOJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves