683523
3,5-Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
136-140 °C
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
Cc1n[nH]c(C)c1I
InChI
1S/C5H7IN2/c1-3-5(6)4(2)8-7-3/h1-2H3,(H,7,8)
MZZXIXHKDJNBJQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?