Documenti fondamentali
244872
Sigma-Aldrich
Sodium-potassium alloy
Potassium 78 wt. %, Sodium 22 wt. %
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Composizione
Potassium, 78 wt. %
Sodium, 22 wt. %
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Stringa SMILE
[Na].[K]
InChI
1S/K.Na
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)