Documenti fondamentali
679860
Sigma-Aldrich
tert-Butan-2-13C,d9-ol
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
2-Methyl-d3-2-propanol-2-13C-1,1,1,3,3,3-d6, tert-Butyl-2-13C,d9 alcohol
About This Item
Formula condensata:
13C(CD3)3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
P. ebollizione
83 °C
Punto di fusione
23-26 °C
Densità
0.878 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[13C](O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4+1
DKGAVHZHDRPRBM-KOKDSCFFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
52.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) allows real time magnetic resonance spectroscopy.