679380
(R)-(–)-2-Aminobutanamide hydrochloride
96%
Sinonimo/i:
(R)-2-Aminobutyramide hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
258-262 °C
Gruppo funzionale
amide
amine
Stringa SMILE
Cl[H].CC[C@@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m1./s1
HDBMIDJFXOYCGK-AENDTGMFSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?