PHR8908
N-Formylkynurenine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(2S)-2-Amino-4-[2-(formylamino)phenyl]-4-oxobutanoic acid, (2S)-2-Amino-4-[2-(formylamino)phenyl]-4-oxobutanoic acid, Tryptophan Impurity E (Eur. Phr.)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Famiglia di API
tryptophan
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C11H12N2O4/c12-8(11(16)17)5-10(15)7-3-1-2-4-9(7)13-6-14/h1-4,6,8H,5,12H2,(H,13,14)(H,16,17)/t8-/m0/s1
BYHJHXPTQMMKCA-QMMMGPOBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)