Documenti fondamentali
678422
Sigma-Aldrich
6-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
97%
Sinonimo/i:
6-Amino-1-tetralone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
128-132 °C
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc2C(=O)CCCc2c1
InChI
1S/C10H11NO/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h4-6H,1-3,11H2
BEVVUJBVEXJGKM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)