677183
(S)-(–)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidine methanol trimethylsilyl ether
95%
Sinonimo/i:
(2S)-2-[Diphenyl[(trimethylsilyl)oxy]methyl]pyrrolidine, (S)-α,α-Diphenylprolinol trimethylsilyl ether, (S)-2-[Diphenyl(trimethylsilanyloxy)methyl]pyrrolidine
Saggio
95%
Attività ottica
[α]22/D -50°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.5513
Densità
1.0459 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1
RSUHWMSTWSSNOW-IBGZPJMESA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?