Documenti fondamentali
677213
Sigma-Aldrich
(R)-α,α-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether
technical grade
Sinonimo/i:
(R)-α,α-Bis[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]prolinol trimethylsilyl ether, (R)-2-[Bis[(bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)]trimethylsilanyloxy)methyl]pyrrolidine, (R)-2-[Bis[(bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)]trimethylsilyloxy)methyl]pyrrolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H23F12NOSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
597.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
Punto di fusione
46-55 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC([C@H]1CCCN1)(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H23F12NOSi/c1-39(2,3)38-20(19-5-4-6-37-19,13-7-15(21(25,26)27)11-16(8-13)22(28,29)30)14-9-17(23(31,32)33)12-18(10-14)24(34,35)36/h7-12,19,37H,4-6H2,1-3H3/t19-/m1/s1
MOHRGTBNEJKFMB-LJQANCHMSA-N
Applicazioni
Catalyst involved in:
  • Cyclocondensation of enals with methylenepyrrolidines
  • Organocatalytic additions of β-ketosulfoxides to conjugated aldehydes
  • Organocatalytic aza-Michael reactions
  • Stereoselective propargylic alkylation of propargylic esters with aldehydes
  • Epoxidation or aziridination of α,β-unsaturated aldehydes and Feist-Benary reactions of 1,3-dicarbonyls
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Catalysts for Carbonylation
Professor Karl Anker Jørgensen and his group have developed ethers which serve as excellent chiral organocatalysts in the direct asymmetric α-functionalization of aldehydes.