Documenti fondamentali
677027
Sigma-Aldrich
Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D8HNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
126-130 °C
Densità
1.086 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
YNAVUWVOSKDBBP-SVYQBANQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)