900844
tert-Butanol-d10
reagent grade, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-propanol-d10, tert-Butyl alcohol-d10
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.3835 (lit.)
P. eboll.
82 °C (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup