Documenti fondamentali
658448
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
98%
Sinonimo/i:
5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinone, 5-Bromo-3-nitro-2-pyridinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
246-250 °C
Gruppo funzionale
bromo
nitro
Stringa SMILE
Oc1ncc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3BrN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)