Documenti fondamentali
136786
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-hydroxypyridine
98%
Sinonimo/i:
6-Chloro-2-pyridinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.54
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-4-2-1-3-5(8)7-4/h1-3H,(H,7,8)
CLNNBQDAAGDAHI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
6-chloro-2-hydroxypyridine undergoes melt reaction with Os2(O2CCH3)4CI2 at 145°C to yield Os2CI4(chp) and Os2Cl(chp)4.
Applicazioni
6-chloro-2-hydroxypyridine was used to study the synthesis, electrochemistry, spectroscopic properties and X-ray crystal structure of Os2Cl(chp)4 (chp = 6-chloro-2- hydroxypyridinate) complex.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, spectroscopy, and x-ray structure of chlorotetrakis (6-chloro-2-hydroxypyridinato) diosmium: an unusual Os25+ complex with a polar arrangement of 6-chloro-2-hydroxypyridinato ligands and one axial chloride.
Cotton F, et al.
Inorganic Chemistry, 25(10), 1585-1589 (1986)
Preparation and structural characterization of Os2Cl4(chp)2(L)(chp= 6-chloro-2-hydroxypridinato; L= water, pyridine): a new class of M2X4 (LL)2 complexes possessing an eclipsed conformation
Cotton F, et al.
Inorganic Chemistry, 25(10), 1589-1594 (1986)