Documenti fondamentali
H48808
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-nitropyridine
97%
Sinonimo/i:
5-Nitro-2-pyridinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
188-191 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-2-1-4(3-6-5)7(9)10/h1-3H,(H,6,8)
XKWSQIMYNVLGBO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)