655031
2-Methoxyphenethyl bromide
97%
Sinonimo/i:
2-Methoxy-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.558 (lit.)
P. ebollizione
105.5-110.5 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
COc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
UIIJKBSUGZNVQN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)