Key Documents
654558
Sigma-Aldrich
4-(Thiophen-2-yl)-anilin
97%
Sinonimo/i:
4-(2-Thienyl)aniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
74-78 °C
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H9NS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H,11H2
WPNWHSQJRALLBJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)