Documenti fondamentali
M54503
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)aniline
97%
Sinonimo/i:
4-(Methylmercapto)aniline, 4-Aminothioanisole
About This Item
Formula condensata:
CH3SC6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.22
Beilstein:
774506
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.639 (lit.)
P. eboll.
272-273 °C (lit.)
Densità
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9NS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,8H2,1H3
YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)