Documenti fondamentali
632929
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)ethylamine
97%
Sinonimo/i:
2-Aminoethyl methyl sulfide, S-Methylcysteamine
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.18
Beilstein:
1731099
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
146-149 °C (lit.)
Densità
0.98 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
thioether
Stringa SMILE
CSCCN
InChI
1S/C3H9NS/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Jordi-Amat Cuello-Garibo et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(5), 1260-1268 (2018-10-16)
Cyclometallated ruthenium complexes typically exhibit red-shifted absorption bands and lower photolability compared to their polypyridyl analogues. They also have lower symmetry, which sometimes makes their synthesis challenging. In this work, the coordination of four N,S bidentate ligands, 3-(methylthio)propylamine (mtpa), 2-(methylthio)ethylamine
Chunxin Lu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(47), 11366-11374 (2017-06-29)
Four copper(II) complexes, 1-4 containing regioisomeric vanillin Schiff base derivatives and the nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), naproxen, were synthesised and characterised. All complexes effectively cleave DNA in cell-free systems, with 4 displaying the highest nuclease activity. DNA binding studies suggest