648116
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
97%
Sinonimo/i:
3-(Bromomethyl)benzoic acid methyl ester
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
112-114 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
41-45 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8-4-2-3-7(5-8)6-10/h2-5H,6H2,1H3
YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?