Key Documents
387851
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromobenzoate
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.559 (lit.)
P. eboll.
252 °C (lit.)
Densità
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
SWGQITQOBPXVRC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)