Documenti fondamentali
647608
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxy-α-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(OCH3)CH(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)C(C)O
InChI
1S/C9H12O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-6,10-11H,1-2H3
BDRRAMWDUCXAKG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)