Key Documents
525898
Sigma-Aldrich
Methyl (1-methylindolyl)-3-glyoxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
96-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C(=O)c1cn(C)c2ccccc12
InChI
1S/C12H11NO3/c1-13-7-9(11(14)12(15)16-2)8-5-3-4-6-10(8)13/h3-7H,1-2H3
SBHIWUQNUXJUMN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl (1-methylindolyl)-3-glyoxylate can be prepared from 1-methylindole.
Applicazioni
  • Reactant for synthesis of sotrastaurin analogs
  • Reactant for preparation of protein kinase C (PKC) inhibitors
  • Reactant for preparation of indolyl diols
Methyl (1-methylindolyl)-3-glyoxylate may be used to synthesize 3-[(1-methyl)-3-indolyl]-4-(3-indolyl)-1H-pyrrole-2,5-dione and 3,4-[(1-methyl)-3-indolyl]-1H-pyrrole-2,5-dione.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
A New, Efficient Method for the Synthesis of Bisindolylmaleimides.
Margaret M. Faul et al.
The Journal of organic chemistry, 63(17), 6053-6058 (2001-10-24)